3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303580-1G
PC303580-5G
APOSPC303580-1GEA
502
CHF
APOSPC303580-1G
APOSPC303580-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₆BrClF₃N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640157 CAS-Nummer: 2384850-52-4 |