3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303579-1G PC303579-5G
APOSPC303579-1GEA 502 CHF
APOSPC303579-1G APOSPC303579-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317.487 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640156
CAS-Nummer: 2090523-96-7