3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303571-1G
APOSPC303571-1GEA 335 CHF
APOSPC303571-1G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄BrClF₃NO
MW: 302,476 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640149
CAS-Nummer: 2383776-77-8