3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303568-1G PC303568-5G
APOSPC303568-1GEA 502 CHF
APOSPC303568-1G APOSPC303568-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₆BrClF₃N
MW: 288,492 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640146
CAS-Nummer: 2383229-80-7