3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303563-1G
PC303563-5G
PC303563-25G
APOSPC303563-1GEA
262
CHF
APOSPC303563-1G
APOSPC303563-5G
APOSPC303563-25G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃BrClF₃O MW: 287.461 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640141 CAS-Nummer: 2385966-70-9 |