2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 404 CHF
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
MW: 282.032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640140
CAS-Nummer: 2091737-50-5