5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 445 CHF
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrF₄N
MW: 268.006 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30829166
CAS-Nummer: 2021202-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III