5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 126 CHF
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29043332
CAS-Nummer: 1881295-62-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable