5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303540-10G PC303540-1G PC303540-5G
APOSPC303540-10GEA 1200 CHF
APOSPC303540-10G APOSPC303540-1G APOSPC303540-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18837610
CAS-Nummer: 1291487-26-7