3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303537-1G PC303537-5G
APOSPC303537-1GEA 390 CHF
APOSPC303537-1G APOSPC303537-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640119
CAS-Nummer: 2091737-61-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III