2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303533-1G PC303533-5G
APOSPC303533-1GEA 516 CHF
APOSPC303533-1G APOSPC303533-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₆BrF₆N
MW: 322.045 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28727989
CAS-Nummer: 1805512-83-7