2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303531-1G PC303531-5G
APOSPC303531-1GEA 474 CHF
APOSPC303531-1G APOSPC303531-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₄BrF₆N
MW: 332,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28728179
CAS-Nummer: 1805277-63-7