2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC303529-1G PC303529-5G
APOSPC303529-1GEA 376 CHF
APOSPC303529-1G APOSPC303529-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₅BrF₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28727974
CAS-Nummer: 1805512-50-8