3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303527-1G
PC303527-5G
APOSPC303527-1GEA
502
CHF
APOSPC303527-1G
APOSPC303527-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₈H₇BrF₃NO MW: 270,046 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31720102 CAS-Nummer: 1699274-98-0 |