3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303526-1G PC303526-5G
APOSPC303526-1GEA 502 CHF
APOSPC303526-1G APOSPC303526-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,041 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640115
CAS-Nummer: 2169367-08-0