3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303513-1G
PC303513-5G
APOSPC303513-1GEA
502
CHF
APOSPC303513-1G
APOSPC303513-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Formel:
C₇H₅BrF₃N MW: 240,021 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30471770 CAS-Nummer: 1539083-58-3 |