3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303511-1G
PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA
278
CHF
APOSPC303511-1G
APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇HBrClF₃O MW: 273,434 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640103 CAS-Nummer: 1518390-38-9 |