3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303509-1G
PC303509-5G
APOSPC303509-1GEA
390
CHF
APOSPC303509-1G
APOSPC303509-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₃BrF₃N MW: 250,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640102 CAS-Nummer: 1499733-29-7 |