3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303497-1G
PC303497-5G
APOSPC303497-1GEA
0
CHF
APOSPC303497-1G
APOSPC303497-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₆BrF₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28653101 CAS-Nummer: 1784147-15-4 |