3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303496-1G PC303496-5G
APOSPC303496-1GEA 390 CHF
APOSPC303496-1G APOSPC303496-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640090
CAS-Nummer: 1891616-79-7