5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303483-1G
PC303483-5G
APOSPC303483-1GEA
335
CHF
APOSPC303483-1G
APOSPC303483-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Formel:
C₇H₄BrClFNO MW: 252,468 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28060774 CAS-Nummer: 1532518-77-6 |