5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303480-1G PC303480-5G
APOSPC303480-1GEA 958 CHF
APOSPC303480-1G APOSPC303480-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640081
CAS-Nummer: 1780668-50-9