5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303479-1G
PC303479-5G
APOSPC303479-1GEA
390
CHF
APOSPC303479-1G
APOSPC303479-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄BrClFN MW: 248,479 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28060843 CAS-Nummer: 1785359-01-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |