5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303478-10G
PC303478-1G
PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA
1620
CHF
APOSPC303478-10G
APOSPC303478-1G
APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF MW: 302.366 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28060816 CAS-Nummer: 1823871-15-3 |