5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303477-1G
PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA
278
CHF
APOSPC303477-1G
APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrClFO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28060809 CAS-Nummer: 1785275-10-6 |