3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 237 CHF
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287,006 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31382551
CAS-Nummer: 2091606-48-1