5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 801 CHF
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23163937
CAS-Nummer: 1386459-84-2