5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303460-1G
PC303460-5G
PC303460-250MG
APOSPC303460-1GEA
368
CHF
APOSPC303460-1G
APOSPC303460-5G
APOSPC303460-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrClFN MW: 234,453 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800811 CAS-Nummer: 1000577-76-3 |