5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 278 CHF
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29036608
CAS-Nummer: 1514304-24-5