5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303452-1G PC303452-5G
APOSPC303452-1GEA 50.6 CHF
APOSPC303452-1G APOSPC303452-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783162
CAS-Nummer: 1280786-80-2