2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC303443-1G PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA 418 CHF
APOSPC303443-1G APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26687840
CAS-Nummer: 1536760-94-7