2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303442-1G PC303442-5G
APOSPC303442-1GEA 418 CHF
APOSPC303442-1G APOSPC303442-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₄F₃N
MW: 171,119 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640073
CAS-Nummer: 1533973-82-8