5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303430-1G
PC303430-5G
APOSPC303430-1GEA
293
CHF
APOSPC303430-1G
APOSPC303430-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄BrF₂NO MW: 236,014 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737879 CAS-Nummer: 1626337-90-3 |