5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303429-1G
PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA
251
CHF
APOSPC303429-1G
APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₂BrClF₂O MW: 255,444 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737912 CAS-Nummer: 1807172-38-8 |