5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303427-1G PC303427-5G
APOSPC303427-1GEA 446 CHF
APOSPC303427-1G APOSPC303427-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrF₂N
MW: 222,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972476
CAS-Nummer: 887585-92-4