5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303426-1G
PC303426-5G
APOSPC303426-1GEA
541
CHF
APOSPC303426-1G
APOSPC303426-5G
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ MW: 251,025 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28131371 CAS-Nummer: 1780302-08-0 |