4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303421-10G
PC303421-1G
PC303421-5G
APOSPC303421-10GEA
499
CHF
APOSPC303421-10G
APOSPC303421-1G
APOSPC303421-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline
Formel:
C₁₂H₈BrF₂NO MW: 300,099 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17121998 CAS-Nummer: 1483390-41-5 |