6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303420-1G
PC303420-250MG
APOSPC303420-1GEA
1260
CHF
APOSPC303420-1G
APOSPC303420-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline
Formel:
C₇H₆ClF₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640069 CAS-Nummer: 2300095-53-6 |