4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303410-1G
PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA
87
CHF
APOSPC303410-1G
APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formel:
C₁₃H₉ClF₃NO MW: 287,665 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28404281 CAS-Nummer: 1369254-44-3 |