3-Fluoro-4-phenoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303408-1G
PC303408-5G
APOSPC303408-1GEA
213
CHF
APOSPC303408-1G
APOSPC303408-5G
3-Fluoro-4-phenoxybenzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-phenoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117997 CAS-Nummer: 887576-87-6 |