3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303399-1G
PC303399-5G
APOSPC303399-1GEA
205
CHF
APOSPC303399-1G
APOSPC303399-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide
Formel:
C₉H₁₀BrF Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28794354 CAS-Nummer: 1806352-21-5 |