6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303397-1G
PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA
73.1
CHF
APOSPC303397-1G
APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222,136 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640056 CAS-Nummer: 2383927-14-6 |