2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303385-1G
PC303385-250MG
APOSPC303385-1GEA
818
CHF
APOSPC303385-1G
APOSPC303385-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₈H₆F₄O MW: 194.126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640051 CAS-Nummer: 2383817-73-8 |