2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303384-1G PC303384-250MG
APOSPC303384-1GEA 780 CHF
APOSPC303384-1G APOSPC303384-250MG
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31645673
CAS-Nummer: 2055275-11-9