2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303383-1G
PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA
724
CHF
APOSPC303383-1G
APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₇F₄N MW: 193.141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28798408 CAS-Nummer: 1509586-85-9 |