2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303378-1G
PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA
905
CHF
APOSPC303378-1G
APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₄N MW: 217.163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32640049 CAS-Nummer: 2386895-35-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |