2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303374-1G
PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA
418
CHF
APOSPC303374-1G
APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222,136 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31916391 CAS-Nummer: 2387220-05-3 |