4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303372-1G
PC303372-5G
APOSPC303372-1GEA
407
CHF
APOSPC303372-1G
APOSPC303372-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel:
C₈H₈Cl₂FNO MW: 224,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30726940 CAS-Nummer: 2149590-99-6 |