4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303371-1G PC303371-5G
APOSPC303371-1GEA 407 CHF
APOSPC303371-1G APOSPC303371-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₇Cl₂FO₃
MW: 253,054 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30726939
CAS-Nummer: 2149589-78-4