4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303368-1G
PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA
332
CHF
APOSPC303368-1G
APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₇Cl₂FO₂ MW: 225,044 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30726937 CAS-Nummer: 2149598-95-6 |